6-Nitroindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10187-5GEA 39.4 EUR InStock
APOSOR10187-5G APOSOR10187-1G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 137…143 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00051497
Numéro CAS: 4769-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité