Indole-5-carboxylate de méthyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 1H-indole-5-carboxylate
OR10190-25G
APOSOR10190-25GEA 0 EUR InStock
APOSOR10190-25G
Indole-5-carboxylate de méthyle
Indole-5-carboxylate de méthyle
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00153023
Numéro CAS: 1011-65-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité