4-Hydroxyindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10198-5G OR10198-1G OR10198-25G
APOSOR10198-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR10198-5G APOSOR10198-1G APOSOR10198-25G
4-Hydroxyindole
4-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 150 °C/4mmHg
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005667
Numéro CAS: 2380-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité