7-Hydroxyindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10209-500MGEA 0 EUR InStock
APOSOR10209-500MG APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hydroxyindole 97%
7-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00152102
Numéro CAS: 2380-84-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité