1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1027-1G OR1027-5G
APOSOR1027-1GEA 473 EUR InStock
APOSOR1027-1G APOSOR1027-5G
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid 97%
1,5-Naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06801138
Numéro CAS: 49850-62-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité