2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1029-1G OR1029-5G
APOSOR1029-1GEA 108 EUR InStock
APOSOR1029-1G APOSOR1029-5G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine 95%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,1613 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02579318
Numéro CAS: 439106-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité