(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [(1,3-Benzothiazol-2-yl)sulphanyl]acetic acid, 2-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)acetic acid
OR102929-1G OR102929-5G
APOSOR102929-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR102929-1G APOSOR102929-5G
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
(2-Benzothiazolylthio)acetic acid
Formule: C₉H₇NO₂S₂
MW: 225,28 g/mol
Point de fusion: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00227391
Numéro CAS: 6295-57-4
EINECS: 228-565-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité