5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR102961-1G OR102961-5G OR102961-500MG
APOSOR102961-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR102961-1G APOSOR102961-5G APOSOR102961-500MG
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860021
Numéro CAS: 40133-06-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité