Acide 2-acétylphénylboronique 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Acetylphenyl)metaboric acid, 2-Acetylbenzeneboronic acid, (2-Acetylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-acetylphenyl)borane
OR10312-1G OR10312-5G OR10312-25G
APOSOR10312-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR10312-1G APOSOR10312-5G APOSOR10312-25G
Acide 2-acétylphénylboronique 95+%
Acide 2-acétylphénylboronique
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: 170 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01321263
Numéro CAS: 308103-40-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité