Acide 4-acétylphénylboronique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Acetylphenyl)metaboric acid, 4-Acetylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-acetylphenyl)borane
OR10313-25G OR10313-5G OR10313-100G
APOSOR10313-25GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR10313-25G APOSOR10313-5G APOSOR10313-100G
Acide 4-acétylphénylboronique 98%
4-Acetylphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₃
MW: 163,97 g/mol
Point de fusion: 243…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074667
Numéro CAS: 149104-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité