Amino-4-chloro-2-pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-aminopyridine
OR10317-100G OR10317-500G
APOSOR10317-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSOR10317-100G APOSOR10317-500G
Amino-4-chloro-2-pyridine
4-Amino-2-chloropyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060089
Numéro CAS: 14432-12-3
EINECS: 238-403-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité