2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
OR10323-100G OR10323-1KG OR10323-500G
APOSOR10323-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR10323-100G APOSOR10323-1KG APOSOR10323-500G
2-Amino-5-nitrothiazole 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Formule: C₃H₃N₃O₂S
MW: 145,14 g/mol
Point de fusion: 195…202 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005326
Numéro CAS: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité