4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10325-25G OR10325-5G OR10325-1G
APOSOR10325-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR10325-25G APOSOR10325-5G APOSOR10325-1G
4-Carbamoylphenylboronic acid 96%
4-Carbamoylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BNO₃
Point de fusion: 229…234 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411940
Numéro CAS: 123088-59-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité