4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10330-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10330-250MG APOSOR10330-1G
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁BClNO₂
MW: 187,43 g/mol
Point de fusion: 240…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632199
Numéro CAS: 75705-21-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité