5-Aminooxindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
OR10335-5G
APOSOR10335-5GEA 127 EUR InStock
APOSOR10335-5G
5-Aminooxindole
5-Aminooxindole
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148,16 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179603
Numéro CAS: 20876-36-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité