3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
OR10337-1G OR10337-5G OR10337-25G
APOSOR10337-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10337-1G APOSOR10337-5G APOSOR10337-25G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₉BClNO₂
MW: 173,41 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191748
Numéro CAS: 85006-23-1
EINECS: 285-052-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité