2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
OR10339-25G
APOSOR10339-25GEA 105 EUR InStock
APOSOR10339-25G
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₈BNO₂
MW: 219,09 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179448
Numéro CAS: 191171-55-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité