4-Aminotetrahydropyran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tetrahydro-2H-pyran-4-amine
OR10342-5G OR10342-1G OR10342-25G
APOSOR10342-5GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR10342-5G APOSOR10342-1G APOSOR10342-25G
4-Aminotetrahydropyran
4-Aminotetrahydropyran
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,1469 g/mol
Point d'ébullition: 45…55 °C/20mmHg
Densité: 0.977 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179436
Numéro CAS: 38041-19-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité