(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10347-1G OR10347-25G OR10347-5G
APOSOR10347-1GEA 19 EUR InStock
APOSOR10347-1G APOSOR10347-25G APOSOR10347-5G
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid 98%
(4-Boc-aminophenyl)boronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₄
Point de fusion: 199…204 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093054
Numéro CAS: 380430-49-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité