2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR1035-1G OR1035-5G OR1035-10G
APOSOR1035-1GEA 148 EUR InStock
APOSOR1035-1G APOSOR1035-5G APOSOR1035-10G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline 95+%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)quinoxaline
Formule: C₁₁H₈N₄
Point de fusion: 204…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02579323
Numéro CAS: 439106-90-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité