3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 3-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10358-5G
APOSOR10358-5GEA 128 EUR InStock
APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,06 g/mol
Point de fusion: 138…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179445
Numéro CAS: 380430-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité