4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10362-25GEA 48.1 EUR InStock
APOSOR10362-25G APOSOR10362-100G APOSOR10362-5G
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₃BO₃
MW: 228,06 g/mol
Point de fusion: 198…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075705
Numéro CAS: 146631-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité