2-Bromoimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10366-10G OR10366-1G OR10366-5G
APOSOR10366-10GEA 147 EUR InStock
APOSOR10366-10G APOSOR10366-1G APOSOR10366-5G
2-Bromoimidazole 98%
2-Bromoimidazole
Formule: C₃H₃BrN₂
Point de fusion: 197…200 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179526
Numéro CAS: 16681-56-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité