4-Bromoimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1H-imidazole
APOSOR10376-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSOR10376-5G APOSOR10376-25G APOSOR10376-1G
4-Bromoimidazole
4-Bromoimidazole
Formule: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047021
Numéro CAS: 2302-25-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité