Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque 97+%
Acide 5-bromo-2-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 157…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002415
Numéro CAS: 21739-92-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité