4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR10382-1G OR10382-25G OR10382-5G
APOSOR10382-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10382-1G APOSOR10382-25G APOSOR10382-5G
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Bromomethyl)tetrahydropyran
Formule: C₆H₁₁BrO
MW: 179,0549 g/mol
Point d'ébullition: 89…93 °C/10mmHg
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03788561
Numéro CAS: 125552-89-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité