5-Bromooxindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10383-100G OR10383-25G OR10383-5G
APOSOR10383-100GEA 212 EUR InStock
APOSOR10383-100G APOSOR10383-25G APOSOR10383-5G
5-Bromooxindole
5-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 220…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00456998
Numéro CAS: 20870-78-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité