6-Bromooxindole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-2-oxindole, 6-Bromoindolin-2-one
OR10384-1G OR10384-25G OR10384-5G
APOSOR10384-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10384-1G APOSOR10384-25G APOSOR10384-5G
6-Bromooxindole 97%
6-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,05 g/mol
Point de fusion: 217…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179605
Numéro CAS: 99365-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité