7-Bromooxindole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromooxindole
7-Bromooxindole
Formule: C₈H₆BrNO
MW: 212,0433 g/mol
Point de fusion: 209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179613
Numéro CAS: 320734-35-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité