Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

APOSOR10386-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10386-1G
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène 98%
1-Bromo-4-(méthylsulfonyl)benzène


Formule: C₇H₇BrO₂S
MW: 235,1 g/mol
Point de fusion: 101…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025065
Numéro CAS: 3466-32-8
EINECS: 222-421-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité