Acide (2-bromophényl)métaborique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 155 EUR InStock
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
Acide (2-bromophényl)métaborique 98%
Acide (2-bromophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BBrO₂
MW: 200,83 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01114672
Numéro CAS: 244205-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité