4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10395-1G OR10395-5G
APOSOR10395-1GEA 106 EUR InStock
APOSOR10395-1G APOSOR10395-5G
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarboxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BO₅
MW: 238,05 g/mol
Point de fusion: 140…146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095144
Numéro CAS: 380430-70-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité