3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, 3-Borono-5-nitrobenzoic acid
OR10400-1G
APOSOR10400-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR10400-1G
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BNO₆
MW: 210,94 g/mol
Point de fusion: 229…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00757433
Numéro CAS: 101084-81-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité