2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
OR10414-1G OR10414-25G OR10414-5G
APOSOR10414-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10414-1G APOSOR10414-25G APOSOR10414-5G
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411936
Numéro CAS: 145349-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité