2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10416-5GEA 51 EUR InStock
APOSOR10416-5G APOSOR10416-25G APOSOR10416-100G
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
2-Chloro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃ClN₂O₂
MW: 182,57 g/mol
Point de fusion: 104…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007292
Numéro CAS: 16588-02-6
EINECS: 240-643-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité