7-Cyanooxindole
Fournisseur: Apollo Scientific
OR10428-1G OR10428-250MG
APOSOR10428-1GEA 789 EUR InStock
APOSOR10428-1G APOSOR10428-250MG
7-Cyanooxindole
7-Cyanooxindole
Formule: C₉H₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179612
Numéro CAS: 380427-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité