2-Cyanophenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Cyanophenyl)metaboric acid, 2-Cyanobenzeneboronic acid, (2-Cyanophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-cyanophenyl)borane
OR10429-5G OR10429-10G OR10429-1G
APOSOR10429-5GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR10429-5G APOSOR10429-10G APOSOR10429-1G
2-Cyanophenylboronic acid 98%
2-Cyanophenylboronic acid
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones .
Formule: C₇H₆BNO₂
MW: 146,94 g/mol
Point de fusion: 250…254 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632208
Numéro CAS: 138642-62-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité