3,5-Dibromotoluène 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methylbenzene
OR10440-25G OR10440-100G
APOSOR10440-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10440-25G APOSOR10440-100G
3,5-Dibromotoluène 97%
3,5-Dibromotoluène
Formule: C₇H₆Br₂
MW: 249,93 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013528
Numéro CAS: 1611-92-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité