1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dicarboxy-1-methyl-1H-imidazole, 1-Methylimidazole-4,5-dicarboxylic Acid
OR10441-1G OR10441-5G
APOSOR10441-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSOR10441-1G APOSOR10441-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
1-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₄
MW: 170,12 g/mol
Point de fusion: 262 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01552045
Numéro CAS: 19485-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité