4,5-Dicyanoimidazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Imidazole-4,5-dicarbonitrile4,5-Dicyano-1H-imidazole
APOSOR10446-100GEA 0 EUR InStock
APOSOR10446-100G APOSOR10446-500G APOSOR10446-25G
4,5-Dicyanoimidazole 98%
4,5-Dicyanoimidazole
Formule: C₅H₂N₄
MW: 118,1 g/mol
Point de fusion: 168…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005194
Numéro CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité