4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR10447-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR10447-1G
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Diethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₆BNO₃
MW: 221,06 g/mol
Point de fusion: 138…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411949
Numéro CAS: 389621-80-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité