4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10459-1G OR10459-25G OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10459-1G APOSOR10459-25G APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₃
MW: 193,01 g/mol
Point de fusion: 130…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02258943
Numéro CAS: 405520-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité