Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dimethylbenzeneboronic acid, (2,6-Dimethylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2,6-dimethylphenyl)borane, (2,6-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10461-1G OR10461-25G OR10461-5G
APOSOR10461-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR10461-1G APOSOR10461-25G APOSOR10461-5G
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique 97%
Acide (2,6-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01009693
Numéro CAS: 100379-00-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité