5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
OR10486-100G OR10486-25G OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA 215 EUR InStock
APOSOR10486-100G APOSOR10486-25G APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093666
Numéro CAS: 4347-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité