Indole-6-carbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10489-25G OR10489-5G OR10489-10G
APOSOR10489-25GEA 219 EUR InStock
APOSOR10489-25G APOSOR10489-5G APOSOR10489-10G
Indole-6-carbaldéhyde
Indole-6-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179596
Numéro CAS: 1196-70-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité