Cloxiquine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-8-quinoleineol
APOSOR1049-500GEA 97.4 EUR InStock
APOSOR1049-500G APOSOR1049-100G
Cloxiquine 98%
Cloxiquine
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Point de fusion: 121…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006788
Numéro CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité