4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10496-100G OR10496-25G OR10496-5G
APOSOR10496-100GEA 709 EUR InStock
APOSOR10496-100G APOSOR10496-25G APOSOR10496-5G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003328
Numéro CAS: 708-76-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité