Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR10498-100G OR10498-1KG OR10498-500G
APOSOR10498-100GEA 101 EUR InStock
APOSOR10498-100G APOSOR10498-1KG APOSOR10498-500G
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque 97%
Acide 6-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Point de fusion: 240…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060070
Numéro CAS: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité