4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid
OR10501-100G OR10501-25G OR10501-5G
APOSOR10501-100GEA 157 EUR InStock
APOSOR10501-100G APOSOR10501-25G APOSOR10501-5G
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151,96 g/mol
Point de fusion: 251…256 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00792672
Numéro CAS: 59016-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité