4-Iodo-1-méthylimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1-méthyl-1H-imidazole
APOSOR10511-5GEA 108 EUR InStock
APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G APOSOR10511-1G
4-Iodo-1-méthylimidazole 97%
4-Iodo-1-méthylimidazole
Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208 g/mol
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01632214
Numéro CAS: 71759-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité